9,10-Bis[N-(m-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B4965-200MG
B4965-1G
TCIAB4965-200MGEA
44
EUR
TCIAB4965-200MG
TCIAB4965-1G
9,10-Bis[N-(m-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9,10-Bis[N-(m-tolyl)anilino]anthracene
Formula:
C₄₀H₃₂N₂ |
Número MDL:
MFCD12022466 Núm. CAS: 189263-81-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |