9,10-Bis[N,N-di(p-tolyl)amino]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N9,N9,N10,N10-Tetra-p-tolylanthracene-9,10-diamine, N,N,N',N'-Tetrakis(4-methylphenyl)-9,10-anthracenediamine
B4966-200MG
B4966-1G
TCIAB4966-200MGEA
92
EUR
TCIAB4966-200MG
TCIAB4966-1G
9,10-Bis[N,N-di(p-tolyl)amino]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9,10-Bis[N,N-di(p-tolyl)amino]anthracene
Formula:
C₄₂H₃₆N₂ MW: 568.76 g/mol |
Número MDL:
MFCD12022465 Núm. CAS: 177799-16-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |