6-Bromo-3-cyanochromone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 6-Bromo-3-cyanochromone, 6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-Bromochromone-3-carbonitrile, 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile
B4968-1G B4968-5G
TCIAB4968-1GEA 52 EUR
TCIAB4968-1G TCIAB4968-5G
6-Bromo-3-cyanochromone ≥98.0% (por GC)
6-Bromo-3-cyanochromone
Formula: C₁₀H₄BrNO₂
MW: 250,483 g/mol
Número MDL: MFCD00191842
Núm. CAS: 52817-13-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c7878d9b3f6c9c35938d4dcf906b7eb7d743c7d&vid=5c7878d9b3f6c9c35938d4dcf906b7eb7d743c7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C