4-Bromo-2,6-pyridinedicarboxylic acid monohydrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromopyridine-2,6-dicarboxylic acid
B4970-200MG B4970-1G
TCIAB4970-200MGEA 95 EUR
TCIAB4970-200MG TCIAB4970-1G
4-Bromo-2,6-pyridinedicarboxylic acid monohydrate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-2,6-pyridinedicarboxylic acid monohydrate
Formula: C₇H₄BrNO₄·H₂O
MW: 246,02 g/mol
Número MDL: MFCD09033573
Núm. CAS: 162102-81-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 9.0 %