3-Bromo-5-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
B4973-1G B4973-5G
TCIAB4973-1GEA 57 EUR
TCIAB4973-1G TCIAB4973-5G
3-Bromo-5-nitroanísol ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-nitroanísol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0300 g/mol
Número MDL: MFCD04112752
Núm. CAS: 16618-67-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C