3-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde

B4974-1G B4974-5G
TCIAB4974-1GEA 23 EUR
TCIAB4974-1G TCIAB4974-5G
3-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.02 g/mol
Número MDL: MFCD08059506
Núm. CAS: 477535-41-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR