Boc-D-Chg-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Boc-D-Chg-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-cyclohexylglycine, N-Boc-2-cyclohexyl-D-glycine, Boc-cyclohexyl-D-Gly-OH, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid, BOC-D-α-cyclohexylglycine, N-Boc-D-2-cyclohexylglycine
B4975-1G B4975-5G
TCIAB4975-1GEA 17 EUR
TCIAB4975-1G TCIAB4975-5G
Boc-D-Chg-OH ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Boc-D-Chg-OH
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257.33 g/mol
Pto. de fusión: 75°C
Número MDL: MFCD00133629
Núm. CAS: 70491-05-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -9.0 deg (C=1,MeOH)