9,9-Bis[4-[di(2-naphthyl)amino]phenyl]fluorene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B4978-1G
B4978-200MG
TCIAB4978-1GEA
459
EUR
TCIAB4978-1G
TCIAB4978-200MG
9,9-Bis[4-[di(2-naphthyl)amino]phenyl]fluorene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9,9-Bis[4-[di(2-naphthyl)amino]phenyl]fluorene
Formula:
C₆₅H₄₄N₂ |
Núm. CAS:
916061-87-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |