1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4981-1G B4981-5G
TCIAB4981-1GEA 59 EUR
TCIAB4981-1G TCIAB4981-5G
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
MW: 317,3500 g/mol
Número MDL: MFCD07778998
Núm. CAS: 13101-40-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.4 deg-C