3-Bromo-5-nitrobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4982-1G B4982-5G
TCIAB4982-1GEA 34 EUR
TCIAB4982-1G TCIAB4982-5G
3-Bromo-5-nitrobenzaldehído ≥96.0% (por GC)
3-Bromo-5-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrNO₃
MW: 230.02 g/mol
Número MDL: MFCD00100097
Núm. CAS: 355134-13-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C