3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4983-1G B4983-5G
TCIAB4983-1GEA 39 EUR
TCIAB4983-1G TCIAB4983-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (por GC)
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formula: C₁₆H₁₂O₃
Número MDL: MFCD00022990
Núm. CAS: 644-34-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C