4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-tert-Butylphenylisothiocyanate
B4984-1G
B4984-5G
TCIAB4984-1GEA
28
EUR
TCIAB4984-1G
TCIAB4984-5G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Formula:
C₁₁H₁₃NS Pto. Ebullición: 277°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00022059 Núm. CAS: 19241-24-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |