1-tert-Butylimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B4985-5G B4985-25G
TCIAB4985-5GEA 166 EUR
TCIAB4985-5G TCIAB4985-25G
1-tert-Butylimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-tert-Butylimidazole
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD19441219
Núm. CAS: 45676-04-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %