N-(5-Bromopentil)ftalimida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4986-5G B4986-25G
TCIAB4986-5GEA 78 EUR
TCIAB4986-5G TCIAB4986-25G
N-(5-Bromopentil)ftalimida ≥98.0% (por GC)
N-(5-Bromopentil)ftalimida
Formula: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296,16 g/mol
Número MDL: MFCD00060522
Núm. CAS: 954-81-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eb7182399971d0e4d5a34e3897637aa3a79a1aa&vid=4eb7182399971d0e4d5a34e3897637aa3a79a1aa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C