N-(6-Bromohexil)ftalimida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4987-5G B4987-25G
TCIAB4987-5GEA 44 EUR
TCIAB4987-5G TCIAB4987-25G
N-(6-Bromohexil)ftalimida ≥98.0% (por GC)
N-(6-Bromohexil)ftalimida
Formula: C₁₄H₁₆BrNO₂
MW: 310,19 g/mol
Pto. Ebullición: 188°C
Número MDL: MFCD00023098
Núm. CAS: 24566-79-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C