2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
B4988-1G B4988-5G
TCIAB4988-1GEA 33 EUR
TCIAB4988-1G TCIAB4988-5G
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Formula: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Número MDL: MFCD08059542
Núm. CAS: 421552-12-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C