Bis(2-bromophenyl)acetylene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B4989-1G
B4989-5G
TCIAB4989-1GEA
134
EUR
TCIAB4989-1G
TCIAB4989-5G
Bis(2-bromophenyl)acetylene ≥96.0% (por GC)
Bis(2-bromophenyl)acetylene
Formula:
C₁₄H₈Br₂ |
Número MDL:
MFCD00238712 Núm. CAS: 38399-13-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |