2-Butynyl toluene-4-sulphonate
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Butynyl p-toluenesulphonate, But-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulphonate
B4995-1G B4995-5G
TCIAB4995-1GEA 96 EUR
TCIAB4995-1G TCIAB4995-5G
2-Butynyl toluene-4-sulphonate
2-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224.276 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078395
Núm. CAS: 56563-37-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C