1-Benzyl-3-phenyl-2-thiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Benzyl-3-phenylthiourea
B4997-1G
B4997-5G
TCIAB4997-1GEA
59
EUR
TCIAB4997-1G
TCIAB4997-5G
1-Benzyl-3-phenyl-2-thiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-Benzyl-3-phenyl-2-thiourea
Formula:
C₁₄H₁₄N₂S MW: 242,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00022120 Núm. CAS: 726-25-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 157.0 deg-C |