1-(3-Bromofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromofeniltiourea, N-(3-Bromofenil)tiourea
B4998-5G
B4998-25G
TCIAB4998-5GEA
55
EUR
TCIAB4998-5G
TCIAB4998-25G
1-(3-Bromofenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-(3-Bromofenil)-2-tiourea
Formula:
(C₆H₄Br)NHC(S)NH₂ MW: 231.12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00060440 Núm. CAS: 21327-14-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 145.0 to 149.0 deg-C |