3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5000-1G B5000-5G
TCIAB5000-1GEA 61 EUR
TCIAB5000-1G TCIAB5000-5G
3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-ethoxypyridine
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Pto. de fusión: 9°C
Número MDL: MFCD00234116
Núm. CAS: 17117-17-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %