1-(tert-Butoxycarbonyl)guanidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Boc-guanidine, Boc-Guanidine
B5001-5G B5001-25G
TCIAB5001-5GEA 43 EUR
TCIAB5001-5G TCIAB5001-25G
1-(tert-Butoxycarbonyl)guanidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(tert-Butoxycarbonyl)guanidine
Formula: C₆H₁₃N₃O₂
MW: 159.189 g/mol
Pto. de fusión: 168°C
Número MDL: MFCD07369706
Núm. CAS: 219511-71-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927105924509bc25f405b6aff7e2812bb1313757&vid=16b461895f4db421b0a6146e3624aa8c58de1d4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %