1-(1-Boc-piperidino)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Crizotinib Impurity 5, 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]piperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate, 1-(1-Boc-piperidin-4-yl)pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 2-[1-(1-Boc-piperidin-4-yl)pyrazol-4-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, tert-Butyl 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]piperidine-1-carboxylate
B5002-1G B5002-5G
TCIAB5002-1GEA 66 EUR
TCIAB5002-1G TCIAB5002-5G
1-(1-Boc-piperidino)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-(1-Boc-piperidino)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₉H₃₂BN₃O₄
MW: 377,2861 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11112131
Núm. CAS: 877399-74-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C