4-Biphenylyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Phenylphenyl triflate, 4-Biphenylyl triflate, Trifluoromethanesulphonic acid 4-Biphenylyl ester
B5012-1G B5012-5G
TCIAB5012-1GEA 45 EUR
TCIAB5012-1G TCIAB5012-5G
4-Biphenylyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
4-Biphenylyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₃H₉F₃O₃S
MW: 302,27 g/mol
Número MDL: MFCD18379753
Núm. CAS: 17763-78-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C