(4-Bromophenyl)phosphonic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B5015-200MG B5015-1G
TCIAB5015-200MGEA 77 EUR
TCIAB5015-200MG TCIAB5015-1G
(4-Bromophenyl)phosphonic acid ≥98.0% (by HPLC)
(4-Bromophenyl)phosphonic acid
Formula: C₆H₆BrO₃P
MW: 236,99 g/mol
Número MDL: MFCD00159409
Núm. CAS: 16839-13-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C