2-(4-Bromophenyl)benzoxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Bromophenyl)benzo[d]oxazole
B5017-1G B5017-5G
TCIAB5017-1GEA 58 EUR
TCIAB5017-1G TCIAB5017-5G
2-(4-Bromophenyl)benzoxazole ≥98.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)benzoxazole
Formula: C₁₃H₈BrNO
MW: 274,12 g/mol
Número MDL: MFCD00168898
Núm. CAS: 3164-13-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3e911fc78490ee6a6c7e8b475ef025fedfa5d8a&vid=d3e911fc78490ee6a6c7e8b475ef025fedfa5d8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C