9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5022-200MG B5022-1G
TCIAB5022-200MGEA 55 EUR
TCIAB5022-200MG TCIAB5022-1G
9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9,10-Bis(4-methoxyphenyl)anthracene
Formula: C₂₈H₂₂O₂
Número MDL: MFCD00009936
Núm. CAS: 24672-76-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd6c7be8dffe3de5af1fcf061883746140731689&vid=dd6c7be8dffe3de5af1fcf061883746140731689&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %