9,10-Bis[N-(2-naphthyl)anilino]anthracene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N,N'-Di(naphthalen-2-yl)-N,N'-diphenylanthracene-9,10-diamine
B5023-200MG
B5023-1G
TCIAB5023-200MGEA
131
EUR
TCIAB5023-200MG
TCIAB5023-1G
9,10-Bis[N-(2-naphthyl)anilino]anthracene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9,10-Bis[N-(2-naphthyl)anilino]anthracene
Formula:
C₄₆H₃₂N₂ MW: 612.78 g/mol |
Número MDL:
MFCD12022490 Núm. CAS: 473717-08-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |