2-Etoxietilo acetato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acetato de etilglicol, Acetato de 2-etoxietilo
A13639.0F
A13639.AP
A13639.0FEA
74.7
EUR
A13639.0F
A13639.AP
2-Etoxietilo acetato ≥98%
2-Etoxietilo acetato
Purity: 98+%
CAS No.: 111-15-9
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Fruit-like
Melting Point: -62°
Boiling Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1748677
Merck Reference: 14,3751
UN No.: 1172
MDL No.: MFCD00009251
Formula:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Pto. Ebullición: 155…157 °C Pto. de fusión: –62 °C Densidad: 0.975 Pto. de inflamación: 52 °C (126 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009251 Núm. CAS: 111-15-9 EINECS: 203-839-2 UN: 1172 ADR: 3 III Índice Merck: 13,03787 |