9-(3-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-bromo-9H-carbazole
B5024-1G B5024-5G
TCIAB5024-1GEA 75 EUR
TCIAB5024-1G TCIAB5024-5G
9-(3-Biphenylyl)-3-bromocarbazole ≥98.0% (por GC)
9-(3-Biphenylyl)-3-bromocarbazole
Formula: C₂₄H₁₆BrN
MW: 398,30 g/mol
Número MDL: MFCD28138081
Núm. CAS: 1428551-28-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C