2-Bromo-6-metoxifenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5026-5G B5026-1G B5026-25G
TCIAB5026-5GEA 165 EUR
TCIAB5026-5G TCIAB5026-1G TCIAB5026-25G
2-Bromo-6-metoxifenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-6-metoxifenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Número MDL: MFCD08146628
Núm. CAS: 28165-49-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C