3'-Bromo-1,4-di(9-carbazolyl)benzene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Bromo-9-[4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]-9H-carbazole
B5027-200MG B5027-1G
TCIAB5027-200MGEA 80 EUR
TCIAB5027-200MG TCIAB5027-1G
3'-Bromo-1,4-di(9-carbazolyl)benzene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3'-Bromo-1,4-di(9-carbazolyl)benzene
Formula: C₃₀H₁₉BrN₂
MW: 487,40 g/mol
Número MDL: MFCD26406219
Núm. CAS: 1537218-76-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6f077f34aca7ca2676a96806c41090e06d3f8a4&vid=e6f077f34aca7ca2676a96806c41090e06d3f8a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %