3-Bromo-9-(2-naphthyl)carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-9-(naphthalen-2-yl)-9H-carbazole
B5028-1G B5028-5G
TCIAB5028-1GEA 43 EUR
TCIAB5028-1G TCIAB5028-5G
3-Bromo-9-(2-naphthyl)carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
3-Bromo-9-(2-naphthyl)carbazole
Formula: C₂₂H₁₄BrN
Número MDL: MFCD26127422
Núm. CAS: 934545-80-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %