9-(4-Bromophenyl)-10-(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B5029-200MG B5029-1G
TCIAB5029-200MGEA 77 EUR
TCIAB5029-200MG TCIAB5029-1G
9-(4-Bromophenyl)-10-(1-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
9-(4-Bromophenyl)-10-(1-naphthyl)anthracene
Formula: C₃₀H₁₉Br
Número MDL: MFCD26400490
Núm. CAS: 1160506-32-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a64221bb53af652e938a389eb8e9b73efd68bbc&vid=2a64221bb53af652e938a389eb8e9b73efd68bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %