9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5030-1G
B5030-200MG
TCIAB5030-1GEA
329
EUR
TCIAB5030-1G
TCIAB5030-200MG
9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene ≥97.0% (by HPLC)
9-(4-Bromophenyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formula:
C₃₀H₁₉Br |
Número MDL:
MFCD26407508 Núm. CAS: 936854-62-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 96.0 % |