5-Bromo-2-metilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-2-tolualdehído, 5-Bromo-o-tolualdehído
B5036-1G
B5036-5G
TCIAB5036-1GEA
52
EUR
TCIAB5036-1G
TCIAB5036-5G
5-Bromo-2-metilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
5-Bromo-2-metilbenzaldehído
Formula:
C₈H₇BrO Pto. Ebullición: 172°C |
Número MDL:
MFCD05662390 Núm. CAS: 90050-59-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 45.0 to 49.0 deg-C |