N,N-Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)aniline ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-9,9-dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine
B5045-200MG
B5045-1G
TCIAB5045-200MGEA
41
EUR
TCIAB5045-200MG
TCIAB5045-1G
N,N-Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)aniline ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N,N-Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)aniline
Formula:
C₃₆H₃₁N |
Número MDL:
MFCD29089346 Núm. CAS: 165320-27-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 194.0 to 198.0 deg-C |