9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5046-200MG
B5046-1G
TCIAB5046-200MGEA
112
EUR
TCIAB5046-200MG
TCIAB5046-1G
9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9,10-Bis(6-methoxy-2-naphthyl)anthracene
Formula:
C₃₆H₂₆O₂ MW: 490.60 g/mol |
Número MDL:
MFCD12022382 Núm. CAS: 235099-48-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |