Bis(3-biphenylyl)amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5048-200MG
B5048-1G
TCIAB5048-200MGEA
100
EUR
TCIAB5048-200MG
TCIAB5048-1G
Bis(3-biphenylyl)amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Bis(3-biphenylyl)amine
Formula:
C₂₄H₁₉N |
Número MDL:
MFCD28129440 Núm. CAS: 169224-65-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |