3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-9-(naphthalen-1-yl)-9H-carbazole
B5050-200MG B5050-1G
TCIAB5050-200MGEA 23 EUR
TCIAB5050-200MG TCIAB5050-1G
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole
Formula: C₂₂H₁₄BrN
Número MDL: MFCD26127423
Núm. CAS: 934545-83-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %