9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-[9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-9H-carbazol-3-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9-(3-Biphenylyl)carbazole-3-boronic acid Pinacol ester
B5054-200MG B5054-1G
TCIAB5054-200MGEA 32 EUR
TCIAB5054-200MG TCIAB5054-1G
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (por GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formula: C₃₀H₂₈BNO₂
MW: 445,37 g/mol
Número MDL: MFCD28130384
Núm. CAS: 1533406-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7187d3badba22b5f99fe35fa5834d2ff8b01f65b&vid=7187d3badba22b5f99fe35fa5834d2ff8b01f65b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 237.0 to 241.0 deg-C