1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
B5058-5G B5058-25G
TCIAB5058-5GEA 24 EUR
TCIAB5058-5G TCIAB5058-25G
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Formula: C₁₀H₁₂F₂O
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD07368738
Núm. CAS: 136239-66-2
EINECS: 446-810-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %