4-Bromothiophene-2-methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5060-1G B5060-5G
TCIAB5060-1GEA 17 EUR
TCIAB5060-1G TCIAB5060-5G
4-Bromothiophene-2-methanol ≥98.0% (por GC)
4-Bromothiophene-2-methanol
Formula: C₅H₅BrOS
Número MDL: MFCD04115392
Núm. CAS: 79757-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a265fb62769d3d6820796300cc982c6213574fbc&vid=a265fb62769d3d6820796300cc982c6213574fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %