2-Bromo-5-nitro-4-picolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-metil-5-nitropiridina
B5062-5G B5062-25G
TCIAB5062-5GEA 115 EUR
TCIAB5062-5G TCIAB5062-25G
2-Bromo-5-nitro-4-picolina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitro-4-picolina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Número MDL: MFCD03095066
Núm. CAS: 23056-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&vid=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C