5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid, 5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
B5065-25G B5065-5G
TCIAB5065-25GEA 267 EUR
TCIAB5065-25G TCIAB5065-5G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₅BBrFO₂
MW: 218,82 g/mol
Pto. de fusión: 174°C
Número MDL: MFCD05664307
Núm. CAS: 112204-57-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 109.0 %