2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Bromoindole-3-ethanol, 2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)ethanol, 5-Bromo-3-(2-hydroxyethyl)indole
B5068-200MG B5068-1G
TCIAB5068-200MGEA 40 EUR
TCIAB5068-200MG TCIAB5068-1G
2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(5-Bromo-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Formula: C₁₀H₁₀BrNO
Número MDL: MFCD00130167
Núm. CAS: 32774-29-1
EINECS: 251-205-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C