1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 1,3-Phenylenebis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
B5070-1G B5070-5G
TCIAB5070-1GEA 88 EUR
TCIAB5070-1G TCIAB5070-5G
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester ≥98.0% (por GC)
1,3-Benzenediboronic acid bis(pinacol) ester
Formula: C₁₈H₂₈B₂O₄
MW: 330,04 g/mol
Número MDL: MFCD09864185
Núm. CAS: 196212-27-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C