7-Bromoisoquinolina ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5071-200MG B5071-1G
TCIAB5071-200MGEA 47 EUR
TCIAB5071-200MG TCIAB5071-1G
7-Bromoisoquinolina ≥96.0% (por GC)
7-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Número MDL: MFCD07368661
Núm. CAS: 58794-09-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C