3-Bromo-4-metilbenzaldehído ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5073-1G B5073-5G
TCIAB5073-1GEA 21 EUR
TCIAB5073-1G TCIAB5073-5G
3-Bromo-4-metilbenzaldehído ≥96.0% (por GC)
3-Bromo-4-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇BrO
MW: 199,0500 g/mol
Número MDL: MFCD04971197
Núm. CAS: 36276-24-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C