4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B5074-1G
B5074-5G
TCIAB5074-1GEA
31
EUR
TCIAB5074-1G
TCIAB5074-5G
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formula:
C₈H₇BrFNO |
Número MDL:
MFCD09878362 Núm. CAS: 749927-69-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |